Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm hætteglas med krympehals
Shop alle Fisherbrand produkter
Click to view available options
Volumen (metrisk):
0,26 ml
0,35 ml
0,6 ml
0,64 ml
0,9 ml
1,2 ml
1,3 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Grundstil:
Flad bund
Konisk
Konisk bund
Rund base
Højde (metrisk):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Specifications
Specifications
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7 mm |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 1,3 ml |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Crimp |
| Emballagetype | CleanPack, Polypropylene Box |
| Volumen (metrisk) rest | <3 μL |
| Volumen (metrisk) Virker | 1.05 mL |
| Grundstil | Konisk bund |
| Show More |