Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med skruetråd af klart glas
Artikelnummer. p-6062106
Oversigt:
2 ml klart glas
2 ml klart glas ID; GPI 8-425 gevindfinish; Standardåbning
2 ml klart glas; Klar; GPI 8-425 gevindfinish; Standardåbning
8-425 hætteglas med skruegevind
Klar
Lukkestørrelse:
8-425
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10236703
Brand: Thermo Scientific™ 60180508
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse 8 mm hætteglas har en 8-425 gevindfinish. De er fremstillet af glas af høj kvalitet og passer til en række forskellige autosamplere.
Kompatibel med en bred vifte af autosamplere, disse Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med skruetråd af klart glas har en 8-425 gevindfinish. Mens de ydre standarddimensioner opretholdes, varierer de indre volumener af disse hætteglas fra under 300 L μtil 2 ml. Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas, de opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Vælg mellem Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ og Chromacol™ mærker.
Vælg det rigtige hætteglas til dine behov
  • Få maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser ved at bruge Microsampling og High Recovery Vials
  • Identificer prøve og volumen med gradueret, skrive-på-plaster på visse hætteglas
  • Opnå maksimal genvinding af kritiske polære, labile eller OH-interagerende forbindelser ved hjælp af silaniseret (deaktiveret) glas (valgfrit)
Vælg den bedste indsats til dine prøvebehov
  • Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt
  • Præcisionspunktindsats minimerer resterende prøvetab
  • Trækspidsskær er et økonomisk valg til ikke-kritiske applikationer
Autosampler kompatibilitet*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Thermo Scientific™ Surveyor LC autosampler
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Katalog for kolonner og forbrugsvarer til autosampler-kompatibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 8-425 hætteglas med skruegevind
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2 mL
Volumen (metrisk) rest <170μ L
Grundstil Flad bund
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100/Pk.
Type 2 mL skrueglashætteglas, niveau 1
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.