Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med skruetråd af klart glas
Beskrivelse
Kompatibel med en bred vifte af autosamplere, disse Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med skruetråd af klart glas har en 8-425 gevindfinish. Mens de ydre standarddimensioner opretholdes, varierer de indre volumener af disse hætteglas fra under 300 L μtil 2 ml. Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas, de opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Vælg mellem Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ og Chromacol™ mærker.
- Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
- Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
- Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Choose the best insert for your sample needs
- Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
- Precision point insert minimizes residual sample loss
- Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
- Thermo Scientific™ Accela™
- Thermo Scientific™ Surveyor LC autosampler
- Beckman™
- CTC™
- Gilson™
- Knauer™
- Shimadzu™
- Spark™
- Varian™
- VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Klar |
| Diameter (metrisk) åbning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Silanized Glass |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Volumen (metrisk) rest | <170μL |
| Grundstil | Flat Bottom |
| Volumen (metrisk) i alt | 2 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.