Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med skruetråd af klart glas
Artikelnummer. 12430108
Oversigt:
2 ml klart glas
2 ml klart glas ID; GPI 8-425 gevindfinish; Standardåbning
2 ml klart glas; Klar; GPI 8-425 gevindfinish; Standardåbning
8-425 hætteglas med skruegevind
Klar
Lukkestørrelse:
8-425
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12430108
Brand: Thermo Scientific™ C40131500
Disse 8 mm hætteglas har en 8-425 gevindfinish. De er fremstillet af glas af høj kvalitet og passer til en række forskellige autosamplere.
Kompatibel med en bred vifte af autosamplere, disse Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med skruetråd af klart glas har en 8-425 gevindfinish. Mens de ydre standarddimensioner opretholdes, varierer de indre volumener af disse hætteglas fra under 300 L μtil 2 ml. Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas, de opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Vælg mellem Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ og Chromacol™ mærker.
Choose the right vial for your needs
  • Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
  • Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
  • Obtain maximum recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Choose the best insert for your sample needs
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Precision point insert minimizes residual sample loss
  • Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Thermo Scientific™ Surveyor LC autosampler
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2 ml klart glas
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 2 mL
Stil Screw Thread Vial with Standard Opening
Volumen (metrisk) rest <170μL
Volumen (metrisk) Virker 1.8 mL
Grundstil Flat Bottom
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 1000/Pk.
Type Screw Thread Vial
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.