Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med skruetråd af klart glas
Artikelnummer. 11513680
Skift visning
Oversigt:
2 ml klart glas
2 ml klart glas ID; GPI 8-425 gevindfinish; Standardåbning
2 ml klart glas; Klar; GPI 8-425 gevindfinish; Standardåbning
8-425 hætteglas med skruegevind
Klar
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Markeringssted unitSize
11513680 8-425 hætteglas med skruegevind Ja Pakke med 500
10236703 8-425 hætteglas med skruegevind Ja Pakke med 100
10466844 2 ml klart glas ID; GPI 8-425 gevindfinish; Standardåbning Ja Pakke med 100
11999197 2 ml klart glas; Klar; GPI 8-425 gevindfinish; Standardåbning Nej Pakke med 100
12430108 2 ml klart glas Nej Pakke med 1000
12698655 Klar Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11513680 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2SV
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse 8 mm hætteglas har en 8-425 gevindfinish. De er fremstillet af glas af høj kvalitet og passer til en række forskellige autosamplere.
Kompatibel med en bred vifte af autosamplere, disse Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med skruetråd af klart glas har en 8-425 gevindfinish. Mens de ydre standarddimensioner opretholdes, varierer de indre volumener af disse hætteglas fra under 300 L μtil 2 ml. Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas, de opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Vælg mellem Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ og Chromacol™ mærker.
Vælg det rigtige hætteglas til dine behov
  • Få maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser ved at bruge Microsampling og High Recovery Vials
  • Identificer prøve og volumen med gradueret, skrive-på-plaster på visse hætteglas
  • Opnå maksimal genvinding af kritiske polære, labile eller OH-interagerende forbindelser ved hjælp af silaniseret (deaktiveret) glas (valgfrit)
Vælg den bedste indsats til dine prøvebehov
  • Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt
  • Præcisionspunktindsats minimerer resterende prøvetab
  • Trækspidsskær er et økonomisk valg til ikke-kritiske applikationer
Autosampler kompatibilitet*
  • Thermo Scientific™ Accela™
  • Thermo Scientific™ Surveyor LC autosampler
  • Beckman™
  • CTC™
  • Gilson™
  • Knauer™
  • Shimadzu™
  • Spark™
  • Varian™
  • VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Katalog for kolonner og forbrugsvarer til autosampler-kompatibilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 8-425 hætteglas med skruegevind
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2 mL
Volumen (metrisk) rest <170μ L
Grundstil Flad bund
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Skruelåg
Mængde 500/Pk.
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype 2 mL hætteglas med skruet silaniseret glas, niveau 3
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.