Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med skruetråd af klart glas
Description
Kompatibel med en bred vifte af autosamplere, disse Thermo Scientific™ 8 mm hætteglas med skruetråd af klart glas har en 8-425 gevindfinish. Mens de ydre standarddimensioner opretholdes, varierer de indre volumener af disse hætteglas fra under 300 L μtil 2 ml. Fremstillet af overlegen kvalitet 33 ekspansionsborosilikat klart (Type 1, Klasse A) glas, de opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Vælg mellem Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ og Chromacol™ mærker.
- Få maksimal prøveekstraktion uden behov for separate indsatser ved at bruge Microsampling og High Recovery Vials
- Identificer prøve og volumen med gradueret, skrive-på-plaster på visse hætteglas
- Opnå maksimal genvinding af kritiske polære, labile eller OH-interagerende forbindelser ved hjælp af silaniseret (deaktiveret) glas (valgfrit)
Vælg den bedste indsats til dine prøvebehov
- Polyspring indsatser er selvjusterende og giver en pude mod nålekontakt
- Præcisionspunktindsats minimerer resterende prøvetab
- Trækspidsskær er et økonomisk valg til ikke-kritiske applikationer
Autosampler kompatibilitet*
- Thermo Scientific™ Accela™
- Thermo Scientific™ Surveyor LC autosampler
- Beckman™
- CTC™
- Gilson™
- Knauer™
- Shimadzu™
- Spark™
- Varian™
- VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Katalog for kolonner og forbrugsvarer til autosampler-kompatibilitet.
Specifications
Specifications
| Oversigt | 8-425 hætteglas med skruegevind |
| Diameter (metrisk) åbning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Volumen (metrisk) rest | <170μ L |
| Grundstil | Flad bund |
| Volumen (metrisk) i alt | 2 mL |
| Show More |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.