Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm klart glas crimp top hætteglas
Artikelnummer. 12423588
Volumen (metrisk):
250 μl
325μ L
575 μl
575μ L
775 μl
775μ L
800 μl
1000 μL
1180 μl
1300 μl
Grundstil:
Flad bund
Konisk
Konisk base
Rund base
Materiale:
Glas
PTFE-materiale
Type:
2 mL Crimp-glashætteglas, niveau 2
8 mm Crimp Top Vial
Crimp Top Vial
Krympetophætteglas
Støttehylster til hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 40
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 12423588
Brand: Thermo Scientific™ C40081
Vælg fra vores portefølje af højkvalitets glas 8 mm crimp/snap top hætteglas, der er ideelle lavvolumen prøvehætteglas til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosampler bakker.
Vælg fra vores portefølje af højkvalitets glas 8 mm crimp/snap top hætteglas, der er ideelle lavvolumen prøvehætteglas til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosampler bakker. Vælg mellem flad eller konisk base for at maksimere restitutionen, der er nødvendig for injektioner med små prøver. Genanvendelige ærmer understøtter de krympede, forseglede hætteglas i den korrekte position i autosampler-karruseller eller i stativer og tillader bevægelse af hætteglassene som en enhed til injektionspositioner i både GC- og HPLC-autosamplere. Disse hætteglas er lavet af klar borosilikat af overlegen kvalitet (Type 1, Klasse A), og opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Vælg mellem Thermo Scientific™ Premiere™ , Thermo Scientific™ National™ , Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Choose the right vial for your needs 
  • 8mm crimp top seal minimizes exposure between sample solvent and septum
  • Neutral Borosilicate-GOLD Grade glass is a low expansion, high purity glass with an extremely low concentration of active sites to protect your analytes from unwanted interactions
  • Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
GC and HPLC autosampler compatibility*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Clear Glass Vial, 8 x 30mm, Flat Bottom
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 800 μl
Volumen (metrisk) rest <80 μL
Volumen (metrisk) Virker 1 mL
Grundstil Flad bund
Volumen (metrisk) i alt 1 mL
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 30 mm
Mængde 200/Pk.
Type Krympetophætteglas
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted No
Volumen (metrisk) Brugbar 0.8 mL
Til brug med (udstyr) 60 and 100 Position Vial Trays for PerkinElmer Autosamplers
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.