Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm klart glas crimp top hætteglas
Beskrivelse
Vælg fra vores portefølje af højkvalitets glas 8 mm crimp/snap top hætteglas, der er ideelle lavvolumen prøvehætteglas til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosampler bakker. Vælg mellem flad eller konisk base for at maksimere restitutionen, der er nødvendig for injektioner med små prøver. Genanvendelige ærmer understøtter de krympede, forseglede hætteglas i den korrekte position i autosampler-karruseller eller i stativer og tillader bevægelse af hætteglassene som en enhed til injektionspositioner i både GC- og HPLC-autosamplere. Disse hætteglas er lavet af klar borosilikat af overlegen kvalitet (Type 1, Klasse A), og opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Vælg mellem Thermo Scientific™ Premiere™ , Thermo Scientific™ National™ , Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- 8 mm crimp-topforsegling minimerer eksponering mellem prøveopløsningsmiddel og septum
- Neutral Borosilicate-GOLD Grade glas er et glas med lav ekspansion og høj renhed med en ekstrem lav koncentration af aktive steder for at beskytte dine analytter mod uønskede interaktioner
- Præcisionsbearbejdede (glas eller PTFE) ærmer gør det muligt for hætteglassene at blive brugt i langt de fleste kommercielle autosamplere
GC og HPLC autosampler kompatibilitet*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Katalog for kolonner og forbrugsvarer til autosampler-kompatibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 0,7 ml Crimp Top tilspidset hætteglas |
| Diameter (metrisk) åbning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 575μ L |
| Volumen (metrisk) rest | <5 μL |
| Grundstil | Konisk |
| Volumen (metrisk) i alt | 575μ L |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.