Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm klart glas crimp top hætteglas
Artikelnummer. 10097124
Skift visning
Volumen (metrisk):
250 μl
325μ L
575 μl
575μ L
775 μl
775μ L
800 μl
1000 μL
1180 μl
1300 μl
Grundstil:
Flad bund
Konisk
Konisk base
Rund base
Materiale:
Glas
PTFE-materiale
Produkttype:
2 mL Crimp-glashætteglas, niveau 2
8 mm Crimp Top Vial
Crimp Top Vial
Krympetophætteglas
Støttehylster til hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 40
Pakke med 50
Pakke med 500
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Grundstil Materiale Produkttype unitSize
10097124 775μ L Flad bund Glas 2 mL Crimp-glashætteglas, niveau 2 Pakke med 100
10712846 250 μl Konisk base Glas Krympetophætteglas Pakke med 100
11921533 325μ L Rund base Glas 8 mm Crimp Top Vial Pakke med 100
10169154 575 μl Konisk base Glas Krympetophætteglas Pakke med 100
12423588 800 μl Flad bund Glas Krympetophætteglas Pakke med 200
11573750 775 μl Flad bund Glas Krympetophætteglas Pakke med 500
11563750 575μ L Konisk Glas Crimp Top Vial Pakke med 500
11583750 1000 μL Flad bund Glas Crimp Top Vial Pakke med 500
11513760 1300 μl Flad bund Glas Krympetophætteglas Pakke med 500
10268960 1180 μl Konisk base Glas Krympetophætteglas Pakke med 500
11568200 - Flad bund PTFE-materiale Støttehylster til hætteglas Pakke med 50
11508210 - Flad bund PTFE-materiale Støttehylster til hætteglas Pakke med 25
11538210 - Flad bund Glas Støttehylster til hætteglas Pakke med 25
10438574 - Flad bund PTFE-materiale Støttehylster til hætteglas Pakke med 40
10092963 1180 μl Konisk base Glas Krympetophætteglas Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10097124 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C4008741
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg fra vores portefølje af højkvalitets glas 8 mm crimp/snap top hætteglas, der er ideelle lavvolumen prøvehætteglas til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosampler bakker.
Vælg fra vores portefølje af højkvalitets glas 8 mm crimp/snap top hætteglas, der er ideelle lavvolumen prøvehætteglas til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosampler bakker. Vælg mellem flad eller konisk base for at maksimere restitutionen, der er nødvendig for injektioner med små prøver. Genanvendelige ærmer understøtter de krympede, forseglede hætteglas i den korrekte position i autosampler-karruseller eller i stativer og tillader bevægelse af hætteglassene som en enhed til injektionspositioner i både GC- og HPLC-autosamplere. Disse hætteglas er lavet af klar borosilikat af overlegen kvalitet (Type 1, Klasse A), og opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Vælg mellem Thermo Scientific™ Premiere™ , Thermo Scientific™ National™ , Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Vælg det rigtige hætteglas til dine behov
  • 8 mm crimp-topforsegling minimerer eksponering mellem prøveopløsningsmiddel og septum
  • Neutral Borosilicate-GOLD Grade glas er et glas med lav ekspansion og høj renhed med en ekstrem lav koncentration af aktive steder for at beskytte dine analytter mod uønskede interaktioner
  • Præcisionsbearbejdede (glas eller PTFE) ærmer gør det muligt for hætteglassene at blive brugt i langt de fleste kommercielle autosamplere
GC og HPLC autosampler kompatibilitet*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Katalog for kolonner og forbrugsvarer til autosampler-kompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Klart glas hætteglas, 7 x 40 mm, flad bund
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 7 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 7 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 775μ L
Volumen (metrisk) rest <70μ L
Grundstil Flad bund
Volumen (metrisk) i alt 775μ L
Lukketype Crimp Cap
Mængde 100/Pk.
Lukkestørrelse 8 mm
Markeringssted Nej
Volumen (metrisk) Brugbar 650 μL
Til brug med (udstyr) Beckman™ 504, CTC/Leap™ Teknologier HTS PAL, Thermo Scientific™ AS 200S, Gilson™ 231
Højde (metrisk) 40 mm
Produkttype 2 mL Crimp-glashætteglas, niveau 2
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.