Beskrivelse
Vælg Thermo Scientific 8 mm Septa til 8-425 skruegevindkapsler af PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikone, så de passer til forskellige HPLC- og GC-applikationer.
- PTFE Disk septa er kemisk inerte
- PFTE røde gummisepta er økonomiske til mange GC-applikationer
- PTFE/silikone septa er mest populære til HPLC- og IC-applikationer
- Forudspaltede septa er nemmere at gennembore med tynde nåle
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septum til 8-425 skruelåg |
| Farve | Rød, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Septum | PTFE/Silikone |
| Emballagetype | 1 pakke med 100 |
| Hårdhed | 45 Shore |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.