Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm autosampler hætteglas Septa
Artikelnummer. 12480098
Farve:
Blå
Blå, Hvid, White
Blå, Rød, Red
Hvid
Ivory, Red
Klar, Rød, Red
Rød, Hvid
Rød, Hvid, White
Materiale:
PTFE
PTFE, Silikone
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, silikone, Silicone
PTFE-materiale
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
0,3 mm
0,9 mm
1,0 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,5 mm
Hårdhed:
20° kyst
30° kyst
38° kyst
45° kyst
50° kyst
53° kyst
55° kyst
57° kyst
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 12480098
Brand: Thermo Scientific™ C401310
Septa til 8-425 skruehætter er konstrueret af PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikone, der passer til en række forskellige anvendelser.
Thermo Scientific™ Septa til 8-425 skruegevindhætter er konstrueret af PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikone for at passe til en række forskellige HPLC-, GC- og IC-applikationer. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • PTFE Disk septa are chemically inert
  • PFTE red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septum for 8-425 Screw Caps
Farve Hvid
Materiale PTFE-materiale
Forspaltet Yes
Septum White Virgin PTFE, 0.01 in. Septμm
Hårdhed 53° kyst
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 0,25 mm
Certificeringer/compliance Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Type Septa
Lukkestørrelse 8-425
Til brug med (udstyr) 8 to 425 Screw Cap
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.