Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm autosampler hætteglas Septa
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Septa til 8-425 skruegevindhætter er konstrueret af PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikone for at passe til en række forskellige HPLC-, GC- og IC-applikationer. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- PTFE Disk septa are chemically inert
- PFTE red rubber septa are economical for many GC applications
- PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
- Pre-slit septa are easier to pierce with thin gauge needles
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septum for 8-425 Screw Caps |
| Farve | Hvid |
| Materiale | PTFE, silikone, Silicone |
| Forspaltet | Yes |
| Septum | Silicone/PTFE |
| Hårdhed | 20° kyst |
| Mængde | 500 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,4 mm |
| Certificeringer/compliance | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Type | Septa |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.