Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm autosampler hætteglas Septa
Artikelnummer. 11513700
Farve:
Blå
Blå, Hvid, White
Blå, Rød, Red
Hvid
Ivory, Red
Klar, Rød, Red
Rød, Hvid
Rød, Hvid, White
Materiale:
PTFE
PTFE, Silikone
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, silikone, Silicone
PTFE-materiale
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
0,3 mm
0,9 mm
1,0 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,5 mm
Hårdhed:
20° kyst
30° kyst
38° kyst
45° kyst
50° kyst
53° kyst
55° kyst
57° kyst
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11513700
Brand: Thermo Scientific™ 8ST15
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Septa til 8-425 skruehætter er konstrueret af PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikone, der passer til en række forskellige anvendelser.
Thermo Scientific™ Septa til 8-425 skruegevindhætter er konstrueret af PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikone for at passe til en række forskellige HPLC-, GC- og IC-applikationer. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • PTFE Disk septa er kemisk inerte
  • PFTE røde gummisepta er økonomiske til mange GC-applikationer
  • PTFE/silikone septa er mest populære til HPLC- og IC-applikationer
  • Forudspaltede septa er nemmere at gennembore med tynde nåle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septum til 8-425 skruelåg
Farve Rød, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale PTFE, Silikone
Forspaltet Ja
Sterilitet 8 mm
Engangs Single-use
Septum Silikone/PTFE
Emballagetype 1 pack of 500
Hårdhed 45° kyst
Autoklaverbar Autoclavable
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Septa
Lukkestørrelse 8-425 Screw Thread Cap
Til brug med (udstyr) 8-425 Gevindhætte
Septa-størrelse (metrisk) 8 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.