Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm autosampler hætteglas Septa
Artikelnummer. 10165192
Farve:
Blå
Blue, Red
Blue, White
Clear, Red
Hvid
Ivory, Red
Rød, Hvid
Red, White
White
Materiale:
PTFE
PTFE, Rubber
PTFE, Silicone
PTFE, Silikone
Tykkelse (metrisk):
0.25 mm
0.3 mm
0.9 mm
1.0 mm
1.1 mm
1.2 mm
1.3 mm
1.4 mm
1.5 mm
Hårdhed:
20 °shore
30° kyst
38 °shore
45 °shore
45° kyst
50 °shore
50° kyst
53 °shore
53° kyst
55 °shore
57 °shore
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10165192
Brand: Thermo Scientific™ 8T02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Septa til 8-425 skruehætter er konstrueret af PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikone, der passer til en række forskellige anvendelser.
Thermo Scientific™ Septa til 8-425 skruegevindhætter er konstrueret af PTFE, PTFE/gummi eller PTFE/silikone for at passe til en række forskellige HPLC-, GC- og IC-applikationer. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • PTFE Disk septa er kemisk inerte
  • PFTE røde gummisepta er økonomiske til mange GC-applikationer
  • PTFE/silikone septa er mest populære til HPLC- og IC-applikationer
  • Forudspaltede septa er nemmere at gennembore med tynde nåle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septum til 8-425 skruelåg
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale PTFE
Forspaltet Ja
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use
Septum PTFE
Emballagetype 1 pack of 1000
Hårdhed 53° kyst
Autoklaverbar Autoclavable
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 0.3 mm
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Type Septa
Lukkestørrelse 8-425 Screw Thread Cap
Til brug med (udstyr) 8-425 Gevindhætte
Septa-størrelse (metrisk) 8 mm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.