Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Artikelnummer. 16595114
Farve:
Hvid
Pink
Pink (Pink)
Pink, White
Rød
Sort
White
Materiale:
Fenol
Polyethylen
Polypropylen
Polypropylene
Urethan
Oversigt:
8 mm åben top skruelåg, 8-425 gevind, 5 mm hul, type 8 gummi/PTFE liner
8 mm skruelåg; Sort
8 mm skruelåg; Sort; Formonteret silikone/PTFE liner
8 mm skruelåg; Sort; Kun til japanske instrumenter
8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5 mm hul
8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5,5 mm hul
8mm Open Top Cap, 5.5mm hole
8mm Open Top Screw Cap with flange, 8-425 thread, 5.5mm hole
8mm Open Top Screw Cap, 8-425 thread, 5.5mm hole
8mm Open Top Screw Cap, flanged, 8-425 thread, 5.5mm hole
8mm Screw Cap; White
GPI-tråd 8-425
Lukket topskrue. Ikke magnetisk
PP, hvid; Blå PTFE/hvid silikone præslidset septum
PP, hvid; Rød PTFE/hvid silikone septum
PP, sort; Blå PTFE/hvid silikone præslidset septum
PP, sort; Elfenbensfarvet PTFE/Rød gummimembran
PP, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum
PP, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone/Rød PTFE septum
PP; Hvid; Flanget til Shimadzu
PP; Sort
PP; Sort; Flanget til Shimadzu
Sort; Bonded præslit rød 0,005 tommer PTFE/hvid silikone septa; GPI-gevindfinish: 8-425
phenol, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Tykkelse (metrisk):
0,90 mm
0.9 mm
1,0 mm
1,00 mm
1.0 mm
1,3 mm
1,30 mm
1.3 mm
1.30 mm
Artikelnummer. 16595114
Brand: Thermo Scientific™ B78159
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i en række forskellige stilarter, der matcher din applikation. Formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening.
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind har en 8-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • PTFE-forede opbevaringshætter med solid top
  • PTFE på film/skumbagside giver bred kemisk resistens
  • Må ikke autoklaveres
Bestil som individuelle prøveopbevaringshætteglas og -lukninger eller som usamlede bekvemmelighedssæt.
Usamlede bekvemmelighedssæt sparer tid under prøveforberedelse.
  • Fast top bekvemmelighedssæt inkluderer matchede mængder af hætteglas og skruelåg med formonterede skillevægge.
  • Open-top bekvemmelighedssæt indeholder krympepakkede hætteglas og separat emballerede hætter og septa i polyposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) No seal
Oversigt Lukket topskrue. Ikke magnetisk
Farve Sort
Materiale Polyethylen
Septum Ingen Septum
Mængde Pakke med 100 stk
Certificeringer/compliance Specifikation certificeret
Type Lukket top skruelåg, ikke magnetisk
Lukkestørrelse 8-425
Til brug med (udstyr) 8 mm 2 mL autosampler-hætteglas med skruelåg
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.