Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Artikelnummer. 13171753
Farve:
Hvid
Lyserød
Lyserød, Hvid, White
Pink (Pink)
Rød
Sort
Materiale:
Fenol
Polyethylen
Polypropylen
Urethan
Oversigt:
8 mm åben top skruelåg, 8-425 gevind, 5 mm hul, type 8 gummi/PTFE liner
8 mm skruelåg; Sort
8 mm skruelåg; Sort; Formonteret silikone/PTFE liner
8 mm skruelåg; Sort; Kun til japanske instrumenter
8 mm skruelåg; Hvid
8 mm åben skruelåg med flange, 8-425 gevind, 5,5 mm hul
8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5 mm hul
8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5,5 mm hul
8 mm åben skruelåg, flanget, 8-425 gevind, 5,5 mm hul
8 mm åben tophætte, 5,5 mm hul
GPI-tråd 8-425
Lukket topskrue. Ikke magnetisk
PP, hvid; Blå PTFE/hvid silikone præslidset septum
PP, hvid; Rød PTFE/hvid silikone septum
PP, sort; Blå PTFE/hvid silikone præslidset septum
PP, sort; Elfenbensfarvet PTFE/Rød gummimembran
PP, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum
PP, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone/Rød PTFE septum
PP; Hvid; Flanget til Shimadzu
PP; Sort
PP; Sort; Flanget til Shimadzu
Sort; Bonded præslit rød 0,005 tommer PTFE/hvid silikone septa; GPI-gevindfinish: 8-425
phenol, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum
Tykkelse (metrisk):
0,9 mm
0,90 mm
1,0 mm
1,00 mm
1,3 mm
1,30 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 13171753
Brand: Thermo Scientific™ 60180667
Fås i en række forskellige stilarter, der matcher din applikation. Formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening.
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind har en 8-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Pre-assembled caps and septa are convenient to minimize contamination from handling
  • Fully compatible with all Target DP vials
  • Easy-on, easy-off convenience with just half-a-turn
  • Bonded caps feature a PTFE/Silicone septum electrolytically bonded into the cap, reducing septa push-though when used with blunt tip needles on high-speed autosamplers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Red/White
Oversigt 8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5,5 mm hul
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Farve Lyserød
Materiale Polypropylen
Forspaltet No
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum PTFE/Silicone
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Type Open Top Screw Cap
Lukkestørrelse 8-425
Til brug med (udstyr) 8-425 Standard Opening Screw Vials
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.