Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind har en 8-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Åbne tophætter til brug med enhver 8 mm septa
- Fenolhætter er velegnede til autoklavering og lavtemperaturapplikationer
- Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer
- Flangehætter er særligt velegnede til mange japanske autosamplere
- Kombo-Kit indeholder 200 hver af sorte, blå, grønne, røde og gule flangehætter
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | No seal |
| Oversigt | PP; Sort; Flanget til Shimadzu |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Septum | Ingen Septum |
| Mængde | 100 |
| Type | Åben tophætte med flange |
| Lukkestørrelse | 8-425 |
| Til brug med (udstyr) | 8-425 Standard åbningsskruehætteglas |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.