Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind har en 8-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Pre-assembled caps and septa are convenient to minimize contamination from handling
- Fully compatible with all Target DP vials
- Easy-on, easy-off convenience with just half-a-turn
- Bonded caps feature a PTFE/Silicone septum electrolytically bonded into the cap, reducing septa push-though when used with blunt tip needles on high-speed autosamplers
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Red/White/Red |
| Oversigt | 8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5,5 mm hul |
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Farve | Lyserød |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | No |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE/Silicone/PTFE |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,0 mm |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.