Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind har en 8-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Åbne tophætter kan bruges med enhver 8 mm septa
- Fenolhætter er velegnede til autoklavering og lavtemperaturapplikationer
- Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer
- Kim-Lok™ hætte/septum samlinger har en støbt centreringsring for at eliminere septum bevægelse under injektion
- PTFE/rød gummisepta er økonomisk til mange GC-applikationer
- PTFE/silikone septa er mest populære til HPLC- og IC-applikationer
- Forudspaltede septa er nemmere at gennembore med tynde nåle
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Gul |
| Oversigt | PP, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum |
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Nej |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE/Silicone (0,75 mil) |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,30 mm |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.