Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind har en 8-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- White urethane solid cap
- With film/foam backing
- Not autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | No seal |
| Oversigt | GPI-tråd 8-425 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Urethan |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Septum | No Septum |
| Type | Screw Cap |
| Lukkestørrelse | 8-425 |
| Til brug med (udstyr) | 8-425 Standard Opening Screw Vials |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.