Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind har en 8-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Open top caps for use with any 8mm septa
- Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
- Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
- Flanged caps are particularly suitable for many Japanese autosamplers
- Kombo-Kit contains 200 each of black, blue, green, red, and yellow flanged caps
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | No seal |
| Oversigt | PP; Hvid; Flanget til Shimadzu |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Septum | No Septum |
| Type | Open Top Screw Cap with Flange |
| Lukkestørrelse | 8-425 |
| Til brug med (udstyr) | 8-425 Standard Opening Screw Vials; Flanged for Shimadzu |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.