Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Artikelnummer. 11971503
Farve:
Hvid
Lyserød
Lyserød, Hvid, White
Pink (Pink)
Rød
Sort
Materiale:
Fenol
Polyethylen
Polypropylen
Urethan
Oversigt:
8 mm åben top skruelåg, 8-425 gevind, 5 mm hul, type 8 gummi/PTFE liner
8 mm skruelåg; Sort
8 mm skruelåg; Sort; Formonteret silikone/PTFE liner
8 mm skruelåg; Sort; Kun til japanske instrumenter
8 mm skruelåg; Hvid
8 mm åben skruelåg med flange, 8-425 gevind, 5,5 mm hul
8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5 mm hul
8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5,5 mm hul
8 mm åben skruelåg, flanget, 8-425 gevind, 5,5 mm hul
8 mm åben tophætte, 5,5 mm hul
GPI-tråd 8-425
Lukket topskrue. Ikke magnetisk
PP, hvid; Blå PTFE/hvid silikone præslidset septum
PP, hvid; Rød PTFE/hvid silikone septum
PP, sort; Blå PTFE/hvid silikone præslidset septum
PP, sort; Elfenbensfarvet PTFE/Rød gummimembran
PP, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum
PP, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone/Rød PTFE septum
PP; Hvid; Flanget til Shimadzu
PP; Sort
PP; Sort; Flanget til Shimadzu
Sort; Bonded præslit rød 0,005 tommer PTFE/hvid silikone septa; GPI-gevindfinish: 8-425
phenol, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Tykkelse (metrisk):
0,9 mm
0,90 mm
1,0 mm
1,00 mm
1,3 mm
1,30 mm
Artikelnummer. 11971503
Brand: Thermo Scientific™ 8SCJ(W)
Fås i en række forskellige stilarter, der matcher din applikation. Formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening.
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind har en 8-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Open top caps can be used with any 8mm septa
  • Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Kim-Lok™ cap/septum assemblies feature a molded centering ring to eliminate septum movement during injection
  • PTFE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin-gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) No seal
Oversigt 8 mm skruelåg; Hvid
Farve Hvid
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 2 mL
Septum No Septum
Mængde 500
Type Open Top Screw Cap with Flange
Lukkestørrelse 8-425
Til brug med (udstyr) 8-425 Standard Opening Screw Vials
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.