Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Kun kromatografi autosampler hætteglas
- Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Artikelnummer. 11583710 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Farve | Materiale | Oversigt | Tykkelse (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11583710 | Sort | Polypropylen | 8 mm skruelåg; Sort; Formonteret silikone/PTFE liner | 1,3 mm | Pakke med 500 |
| 10732114 | Sort | Polypropylen | 8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5,5 mm hul | - | Pakke med 100 |
| 13111753 | Lyserød | Polypropylen | 8 mm åben skruelåg, flanget, 8-425 gevind, 5,5 mm hul | - | Pakke med 100 |
| 13121753 | Pink (Pink) | Polypropylen | 8 mm åben skruelåg med flange, 8-425 gevind, 5,5 mm hul | 1,3 mm | Pakke med 100 |
| 13131753 | Lyserød, Hvid, White | Polypropylen | 8 mm åben skruelåg med flange, 8-425 gevind, 5,5 mm hul | 0,9 mm | Pakke med 100 |
| 12676395 | Lyserød | Polypropylen | 8 mm åben skruelåg med flange, 8-425 gevind, 5,5 mm hul | 1,0 mm | Pakke med 100 |
| 13151753 | Lyserød | Polypropylen | 8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5,5 mm hul | 1,0 mm | Pakke med 100 |
| 13161753 | Lyserød | Polypropylen | 8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5,5 mm hul | 1,0 mm | Pakke med 100 |
| 13171753 | Lyserød | Polypropylen | 8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5,5 mm hul | 1,3 mm | Pakke med 100 |
| 12400118 | Sort | Polypropylen | PP; Sort | - | Pakke med 100 |
| 13170983 | Sort | Polypropylen | PP; Sort; Flanget til Shimadzu | - | Pakke med 100 |
| 12460118 | Sort | Polypropylen | PP, sort; Elfenbensfarvet PTFE/Rød gummimembran | 1,0 mm | Pakke med 100 |
| 12430158 | Hvid | Polypropylen | PP; Hvid; Flanget til Shimadzu | - | Pakke med 100 |
| 12410128 | Sort | Polypropylen | PP, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone/Rød PTFE septum | 1,0 mm | Pakke med 100 |
| 11935713 | Sort | Polypropylen | PP, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum | 1,3 mm | Pakke med 100 |
| 12490138 | Sort | Polypropylen | PP, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum | 1,30 mm | Pakke med 100 |
| 11909207 | Hvid | Polypropylen | PP, hvid; Rød PTFE/hvid silikone septum | 1,30 mm | Pakke med 100 |
| 11945713 | Sort | Polypropylen | PP, sort; Blå PTFE/hvid silikone præslidset septum | 0,90 mm | Pakke med 100 |
| 10459434 | Hvid | Polypropylen | PP, hvid; Blå PTFE/hvid silikone præslidset septum | 0,90 mm | Pakke med 100 |
| 12460148 | Sort | Fenol | phenol, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum | 1,30 mm | Pakke med 100 |
| 10584855 | Sort | Polypropylen | PP, sort; Rød PTFE/Hvid Silikone septum | 1,00 mm | Pakke med 100 |
| 12458636 | Hvid | Urethan | GPI-tråd 8-425 | - | Pakke med 100 |
| 12440148 | Sort | Polypropylen | Sort; Bonded præslit rød 0,005 tommer PTFE/hvid silikone septa; GPI-gevindfinish: 8-425 | 1,30 mm | Pakke med 100 |
| 11583690 | Sort | Polypropylen | 8 mm skruelåg; Sort | - | Pakke med 500 |
| 11503720 | Sort | Polypropylen | 8 mm skruelåg; Sort; Kun til japanske instrumenter | - | Pakke med 500 |
| 11971503 | Hvid | Polypropylen | 8 mm skruelåg; Hvid | - | Pakke med 500 |
| 15297298 | Lyserød | Polypropylen | 8 mm åben tophætte, 5,5 mm hul | 1,30 mm | Pakke med 100 |
| 11573700 | Rød | Polypropylen | 8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5 mm hul | - | Pakke med 500 |
| 11513710 | Hvid | Polypropylen | 8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5 mm hul | - | Pakke med 500 |
| 11533720 | Sort | Polypropylen | 8 mm åben top skruelåg, 8-425 gevind, 5 mm hul, type 8 gummi/PTFE liner | 1,3 mm | Pakke med 500 |
| 16595114 | Sort | Polyethylen | Lukket topskrue. Ikke magnetisk | - | - |
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28011" for at få din tilbudspris.
Description
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind har en 8-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Åbne tophætter kan bruges med enhver 8 mm septa
- Fenolhætter er velegnede til autoklavering og lavtemperaturapplikationer
- Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer
- Kim-Lok™ hætte/septum samlinger har en støbt centreringsring for at eliminere septum bevægelse under injektion
- PTFE/rød gummisepta er økonomisk til mange GC-applikationer
- PTFE/silikone septa er mest populære til HPLC- og IC-applikationer
- Forudspaltede septa er nemmere at gennembore med tynde nåle
Specifications
Specifications
| Farve (forsegling) | Hvid/rød |
| Oversigt | 8 mm skruelåg; Sort; Formonteret silikone/PTFE liner |
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Nej |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Septum | Silikone/PTFE |
| Mængde | 500 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Lukkestørrelse | 8-425 |
| Til brug med (udstyr) | 8-425 Standard åbningsskruehætteglas |
| Produkttype | Åbn den øverste skruelåg |
| Show More Show Less |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.