Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind har en 8-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Open top caps can be used with any 8mm septa
- Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
- Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
- Kim-Lok™ cap/septum assemblies feature a molded centering ring to eliminate septum movement during injection
- PTFE/red rubber septa are economical for many GC applications
- PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
- Pre-slit septa are easier to pierce with thin-gauge needles
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | No seal |
| Oversigt | 8 mm åben skruelåg, 8-425 gevind, 5 mm hul |
| Farve | Rød |
| Materiale | Polypropylen |
| Septum | No Septum |
| Mængde | 500 |
| Type | Screw Cap |
| Lukkestørrelse | 8-425 |
| Til brug med (udstyr) | 8 mm Screw Thread Vials |
| Diameter (metrisk) hul | 5 mm |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.