Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind
Artikelnummer. 11533720
Skift visning
Farve:
Hvid
Lyserød
Lyserød, Hvid, White
Pink (Pink)
Rød
Sort
ACT-mærke:
No
Yes
Produkttype:
Åben tophætte med flange
Åben topskruelåg med flange
Åbn den øverste skruelåg
Lukket top skruelåg, ikke magnetisk
Open Top Screw Cap
Open Top Screw Cap with Flange
Screw Cap
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve ACT-mærke Produkttype unitSize
11533720 Sort No Skruelåg Pakke med 500
10732114 Sort - Open Top Screw Cap Pakke med 100
13111753 Lyserød - Open Top Screw Cap with Flange Pakke med 100
13121753 Pink (Pink) - Åben topskruelåg med flange Pakke med 100
13131753 Lyserød, Hvid, White - Open Top Screw Cap with Flange Pakke med 100
12676395 Lyserød - Open Top Screw Cap with Flange Pakke med 100
13151753 Lyserød - Open Top Screw Cap Pakke med 100
13161753 Lyserød No Open Top Screw Cap Pakke med 100
13171753 Lyserød - Open Top Screw Cap Pakke med 100
12400118 Sort No Åbn den øverste skruelåg Pakke med 100
13170983 Sort - Åben tophætte med flange Pakke med 100
12460118 Sort No Open Top Screw Cap Pakke med 100
12430158 Hvid - Open Top Screw Cap with Flange Pakke med 100
12410128 Sort - Åbn den øverste skruelåg Pakke med 100
11935713 Sort - Åbn den øverste skruelåg Pakke med 100
12490138 Sort - Åben topskruelåg med flange Pakke med 100
11909207 Hvid No Open Top Screw Cap with Flange Pakke med 100
11945713 Sort No Open Top Screw Cap with Flange Pakke med 100
10459434 Hvid - Open Top Screw Cap with Flange Pakke med 100
12460148 Sort - Åbn den øverste skruelåg Pakke med 100
10584855 Sort - Åben topskruelåg med flange Pakke med 100
12458636 Hvid - Screw Cap Pakke med 100
12440148 Sort - Open Top Screw Cap Pakke med 100
11583690 Sort No Åbn den øverste skruelåg Pakke med 500
11503720 Sort No Åben topskruelåg med flange Pakke med 500
11971503 Hvid No Open Top Screw Cap with Flange Pakke med 500
11583710 Sort Yes Åbn den øverste skruelåg Pakke med 500
15297298 Lyserød - Open Top Screw Cap Pakke med 100
11573700 Rød No Screw Cap Pakke med 500
11513710 Hvid No Screw Cap Pakke med 500
16595114 Sort No Lukket top skruelåg, ikke magnetisk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Artikelnummer. 11533720 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8SC8RT1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i en række forskellige stilarter, der matcher din applikation. Formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening.
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-hætteglas med skruegevind har en 8-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov. Praktiske formonterede hætter og skillevægge minimerer forurening fra håndtering. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Åbne tophætter kan bruges med enhver 8 mm septa
  • Fenolhætter er velegnede til autoklavering og lavtemperaturapplikationer
  • Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer
  • Kim-Lok™ hætte/septum samlinger har en støbt centreringsring for at eliminere septum bevægelse under injektion
  • PTFE/rød gummisepta er økonomisk til mange GC-applikationer
  • PTFE/silikone septa er mest populære til HPLC- og IC-applikationer
  • Forudspaltede septa er nemmere at gennembore med tynde nåle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve (forsegling) Rød/Klar
Materiale (liner) PTFE/gummi
Farve Sort
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Septum Gummi/PTFE
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Lukkestørrelse 8-425
Til brug med (udstyr) 8 mm hætteglas med skruegevind
Diameter (metrisk) hul 5 mm
Grønne funktioner No
ACT-mærke No
Produkttype Skruelåg
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.