Få mere at vide
- Home
- Products
- Hætteglas
- Autosampler-hætteglas, indsatser og lukninger
- Kun kromatografi autosampler hætteglas
- Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler hætteglas Crimp Caps
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler hætteglas Crimp Caps
Artikelnummer. 13456736| Artikelnummer. | Farve | Septum | Materiale | Produkttype | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13456736 | Sølv, Klar, Rød | Klart PTFE/rødt gummi | PTFE, Gummi, Aluminium | Crimp Cap | Pakke med 200 |
| 10169054 | Sølv, Rød, Hvid | Rød PTFE/Hvid Silikone/Rød PTFE | PTFE, Silikone, Aluminium | Crimp Cap | Pakke med 200 |
| 11931533 | Sølv, Rød, Hvid | Rød PTFE/Hvid silikone | PTFE, Silikone, Aluminium | Crimp Cap | Pakke med 200 |
| 10509742 | Sølv, Rød, Klar, Red, Clear | Rød naturgummi/klar PTFE | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum | Krympehætte | Pakke med 1000 |
| 11578160 | Sølv, Blå, Blue | Blå silikone/PTFE | PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum | Krympehætte | Pakke med 500 |
| 11508170 | Sølv, Blå, Blue | Blå silikone/PTFE, præ-slidset | PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum | Krympehætte | Pakke med 500 |
| 10221585 | Klar | Integreret støbt | Polyethylen | Klikhætte | Pakke med 100 |
| 10388424 | Klar | Integreret støbt | Polyethylen | Klikhætte | Pakke med 1000 |
| 10184943 | Blå, Rød, Red | Blå silikone/rød PTFE | PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum | Krympehætte | Pakke med 100 |
| 10463542 | Sølv, Rød, Klar, Red, Clear | Rød naturgummi/klar PTFE | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum | Krympehætte | Pakke med 1000 |
| 10336972 | Sølv | None | Aluminium | Krympehætte | Pakke med 1000 |
| 10599542 | Blå, Rød, Red | Blå silikone/rød PTFE | PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum | Krympehætte | Pakke med 500 |
| 11568160 | Sølv, Hvid, Rød | Hvid silikone/rød PTFE | PTFE, Silikone, Aluminium | Crimp Cap | Pakke med 500 |
| 10387062 | Sølv, Hvid, White | Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme | PTFE, aluminium, Aluminum | Krympehætte | Pakke med 1000 |
| 11508160 | Sølv, Rød, Hvid, Red, White | Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE | PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum | Krympehætte | Pakke med 500 |
| 11508180 | Klar | Integreret støbt, præskåret | Polyethylen | Klikhætte | Pakke med 1000 |
| 10113462 | Blå, Rød, Klar, Red, Clear | Rød naturgummi/klar PTFE | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum | Krympehætte | Pakke med 1000 |
| 10123462 | Rød, Klar, Clear | Rød naturgummi/klar PTFE | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum | Krympehætte | Pakke med 1000 |
Beskrivelse
Disse 8 mm crimp-toplukninger har praktiske formonterede hætter og skillevægge. De giver en sikker lækagebestandig tætning og minimerer forurening fra håndtering. 8 mm Crimp Top-lukninger har 4 mm åbninger og fås med en række forskellige septa-materialer med og uden foringer for at matche dine kromatografibehov. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Fås i en række forskellige farver og skillevægstyper
- Aluminiumtætninger skal påføres med et crimpværktøj
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Klar PTFE/rød gummisepta; Sølv |
| Farve | Sølv, Klar, Rød |
| Materiale | PTFE, Gummi, Aluminium |
| Septum | Klart PTFE/rødt gummi |
| Mængde | 200 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.0 mm |
| Lukkestørrelse | 8 mm |
| Til brug med (udstyr) | 8 mm Crimp Top hætteglas |
| Produkttype | Crimp Cap |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.