Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler hætteglas Crimp Caps
Artikelnummer. 11931533
Farve:
Blå, Rød, Klar, Red, Clear
Blå, Rød, Red
Klar
Rød, Klar, Clear
Sølv, Hvid, Rød
Sølv, Klar, Rød
Sølv, Rød, Hvid
Sølv
Sølv, Blå, Blue
Sølv, Hvid, White
Sølv, Rød, Hvid, Red, White
Sølv, Rød, Klar, Red, Clear
Septum:
Blå silikone/PTFE
Blå silikone/PTFE, præ-slidset
Blå silikone/rød PTFE
Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme
Hvid silikone/rød PTFE
Integreret støbt
Integreret støbt, præskåret
Klart PTFE/rødt gummi
None
Rød PTFE/Hvid Silikone/Rød PTFE
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE
Rød naturgummi/klar PTFE
Materiale:
Aluminium
PTFE, Gummi, Aluminium
PTFE, Silikone, Aluminium
PTFE, aluminium, Aluminum
PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum
PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum
Polyethylen
Type:
Crimp Cap
Klikhætte
Krympehætte
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11931533
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ C40084A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
8 mm Crimp Top-lukninger giver en lækagebestandig forsegling, har 4 mm åbninger og fås med en række forskellige septa-materialer med og uden foringer.
Disse 8 mm crimp-toplukninger har praktiske formonterede hætter og skillevægge. De giver en sikker lækagebestandig tætning og minimerer forurening fra håndtering. 8 mm Crimp Top-lukninger har 4 mm åbninger og fås med en række forskellige septa-materialer med og uden foringer for at matche dine kromatografibehov. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Fås i en række forskellige farver og skillevægstyper
  • Aluminiumtætninger skal påføres med et crimpværktøj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Oversigt Rød PTFE/hvid silikone septa; Sølv
Farve Sølv, Rød, Hvid
Materiale PTFE, Silikone, Aluminium
Septum Rød PTFE/Hvid silikone
Mængde 200
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Type Crimp Cap
Lukkestørrelse 8 mm
Til brug med (udstyr) 8 mm Crimp Top hætteglas
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.