Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler hætteglas Crimp Caps
Beskrivelse
Disse 8 mm crimp-toplukninger har praktiske formonterede hætter og skillevægge. De giver en sikker lækagebestandig tætning og minimerer forurening fra håndtering. 8 mm Crimp Top-lukninger har 4 mm åbninger og fås med en række forskellige septa-materialer med og uden foringer for at matche dine kromatografibehov. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Available in a variety of colors and septum types
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 8mm Snap Cap, Thinned penetration area |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polyethylen |
| Septum | Integreret støbt, præskåret |
| Mængde | 1000 |
| Type | Klikhætte |
| Lukkestørrelse | 8 mm |
| Til brug med (udstyr) | 8 mm Snap Cap Vials |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.