Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler hætteglas Crimp Caps
Artikelnummer. 10599542
Farve:
Blå, Rød, Klar, Red, Clear
Blå, Rød, Red
Klar
Rød, Klar, Clear
Sølv, Hvid, Rød
Sølv, Klar, Rød
Sølv, Rød, Hvid
Sølv
Sølv, Blå, Blue
Sølv, Hvid, White
Sølv, Rød, Hvid, Red, White
Sølv, Rød, Klar, Red, Clear
Septum:
Blå silikone/PTFE
Blå silikone/PTFE, præ-slidset
Blå silikone/rød PTFE
Hvid jomfru PTFE, 0,01 tomme
Hvid silikone/rød PTFE
Integreret støbt
Integreret støbt, præskåret
Klart PTFE/rødt gummi
None
Rød PTFE/Hvid Silikone/Rød PTFE
Rød PTFE/Hvid silikone
Rød PTFE/Hvid silikone/Rød PTFE
Rød naturgummi/klar PTFE
Materiale:
Aluminium
PTFE, Gummi, Aluminium
PTFE, Silikone, Aluminium
PTFE, aluminium, Aluminum
PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum
PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum
Polyethylen
Type:
Crimp Cap
Klikhætte
Krympehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 10599542
Brand: Thermo Scientific™ 8AC(B)ST144
8 mm Crimp Top-lukninger giver en lækagebestandig forsegling, har 4 mm åbninger og fås med en række forskellige septa-materialer med og uden foringer.
Disse 8 mm crimp-toplukninger har praktiske formonterede hætter og skillevægge. De giver en sikker lækagebestandig tætning og minimerer forurening fra håndtering. 8 mm Crimp Top-lukninger har 4 mm åbninger og fås med en række forskellige septa-materialer med og uden foringer for at matche dine kromatografibehov. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
  • Available in a variety of colors and septum types
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 8mm Crimp Cap, 4mm hole
Farve Blå, Rød, Red
Materiale PTFE, silikone, aluminium, Silicone, Aluminum
Septum Blå silikone/rød PTFE
Mængde 500
Tykkelse (metrisk) 1.4 mm
Type Krympehætte
Lukkestørrelse 8 mm
Til brug med (udstyr) 8 mm Crimp Top Vials
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.