Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler hætteglas Crimp Caps
Beskrivning
Disse 8 mm crimp-toplukninger har praktiske formonterede hætter og skillevægge. De giver en sikker lækagebestandig tætning og minimerer forurening fra håndtering. 8 mm Crimp Top-lukninger har 4 mm åbninger og fås med en række forskellige septa-materialer med og uden foringer for at matche dine kromatografibehov. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
- Available in a variety of colors and septum types
- Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Specifikationer
Specifikationer
| Oversigt | 8mm Aluminum Crimp Cap Type 7 Rubber/PTFE Liner; 4mm opening; Silver |
| Materiale (liner) | Rubber/PTFE |
| Farve | Sølv, Rød, Klar, Red, Clear |
| Materiale | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum |
| Forspaltet | No |
| Septum | Rød naturgummi/klar PTFE |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.0 mm |
| Type | Krympehætte |
| Lukkestørrelse | 8 mm |
| Visa mer |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.