Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm autosampler indsatser
Beskrivelse
Disse klare glas- eller polypropylenindsatser til 8 mm HPLC og GC autosampler hætteglas er tilgængelige i en række forskellige konfigurationer med anvendelige volumener fra 125-200 μL.
- Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 125µL Polyspring Insert |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5 mm |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 175 μl |
| Stil | Precision Point |
| Volumen (metrisk) rest | <2 μL |
| Grundstil | Polyspring |
| Volumen (metrisk) i alt | 175 μL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.