Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm Autosampler-indsatser
Artikelnummer. 12440088
Skift visning
Materiale:
Glas
Polyethylen
Polypropylen
Silaniseret glas
Grundstil:
Flad bund
Konisk
Polyspring
Mængde:
100
500
1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Volumen (metrisk):
125 til 200 μl
175 μl
200 μl
200μ l
250 μl
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Grundstil Mængde Pakningsstørrelse Volumen (metrisk)
12440088 Glas Konisk 100 Pakke med 100 -
10119084 Glas Flad bund 500 Pakke med 500 250 μl
10330571 Silaniseret glas Konisk 100 - 200μ l
10538215 Silaniseret glas Konisk 100 Pakke med 100 200μ l
12470088 Polypropylen Polyspring 100 Pakke med 100 175 μl
12450098 Silaniseret glas Konisk 100 Pakke med 100 200 μl
10185482 Polyethylen - 500 Pakke med 500 125 til 200 μl
10227672 Glas Flad bund 1000 Pakke med 1000 250 μl
10728544 Glas Konisk 1000 Pakke med 1000 200 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 12440088 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C4012529
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Klar glas eller polypropylen indsatser til 8 mm HPLC og GC autosampler hætteglas er tilgængelige i en række forskellige konfigurationer med anvendelige volumener fra 125 μL til 200 μL.
Disse klare glas- eller polypropylenindsatser til 8 mm HPLC og GC autosampler hætteglas er tilgængelige i en række forskellige konfigurationer med anvendelige volumener fra 125-200 μL.
  • Mikro-indsats
  • Til brug med små åbningsflasker
  • Klar
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Materiale Glas
Sterilitet Ikke-steril
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Mikroprøvetagning
Indsæt type Indlæg til HPLC- og GC-ampuller
Emballagetype 1 pakke med 100
Volumen (metrisk) rest 3 μl
Grundstil Konisk
Produktlinje SureSTART Level 3
Volumen (metrisk) i alt 200μ L
Mængde 100
Volumen (metrisk) Brugbar 175μ L
Til brug med (udstyr) 8-425 Narrow ID-ampuller
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Højde (metrisk) 29 mm
Produkttype Indsæt
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.