Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm autosampler indsatser
Artikelnummer. 10330571
Skift visning
Volumen (metrisk):
125 til 200 μl
175 μl
200 μl
200μ l
250 μl
Materiale:
Glas
Polyethylen
Polypropylen
Silaniseret glas
Grundstil:
Flad bund
Konisk
Polyspring
Mængde:
100
500
1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Materiale Grundstil Mængde unitSize
10330571 200μ l Silaniseret glas Konisk 100 -
10119084 250 μl Glas Flad bund 500 Pakke med 500
10538215 200μ l Silaniseret glas Konisk 100 Pakke med 100
12470088 175 μl Polypropylen Polyspring 100 Pakke med 100
12440088 200μ l Glas Konisk 100 Pakke med 100
12450098 200 μl Silaniseret glas Konisk 100 Pakke med 100
10185482 125 til 200 μl Polyethylen - 500 Pakke med 500
10227672 250 μl Glas Flad bund 1000 Pakke med 1000
10728544 200 μl Glas Konisk 1000 Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10330571 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 401BS530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar glas eller polypropylen indsatser til 8 mm HPLC og GC autosampler hætteglas er tilgængelige i en række forskellige konfigurationer med anvendelige volumener fra 125 μL til 200 μL.
Disse klare glas- eller polypropylenindsatser til 8 mm HPLC og GC autosampler hætteglas er tilgængelige i en række forskellige konfigurationer med anvendelige volumener fra 125-200 μL.
  • Trækspidsskær er et økonomisk valg til ikke-kritiske applikationer
Tekniske data
Oversigt 150 μL Polyspring Indsæt
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Materiale Silaniseret glas
Volumen (metrisk) 200μ l
Stil Polyspring Pulled Point
Volumen (metrisk) rest <1μ L
Grundstil Konisk
Volumen (metrisk) i alt 150μ L
Mængde 100
Volumen (metrisk) Brugbar 175μ L
Til brug med (udstyr) 8 mm HPLC, GC Autosampler Vial
Certificeringer/compliance Analysecertifikat (COA), overensstemmelsescertifikat (COC)
Højde (metrisk) 29 mm
Produkttype Autosampler hætteglasindsats
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.