Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8 mm autosampler indsatser
Artikelnummer. 10227672
Volumen (metrisk):
125 til 200 μl
175 μl
200 μl
200μ l
250 μl
Materiale:
Glas
Polyethylen
Polypropylen
Silaniseret glas
Grundstil:
Flad bund
Konisk
Polyspring
Mængde:
100
500
1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 10227672
Brand: Thermo Scientific™ 02NV
Klar glas eller polypropylen indsatser til 8 mm HPLC og GC autosampler hætteglas er tilgængelige i en række forskellige konfigurationer med anvendelige volumener fra 125 μL til 200 μL.
Disse klare glas- eller polypropylenindsatser til 8 mm HPLC og GC autosampler hætteglas er tilgængelige i en række forskellige konfigurationer med anvendelige volumener fra 125-200 μL.
  • Pulled point inserts are an economical choice for non-critical applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 200µL Insert
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 250 μl
Volumen (metrisk) rest <12 μL
Grundstil Flad bund
Volumen (metrisk) i alt 200 μL
Højde (metrisk) 31 mm
Mængde 1000
Certificeringer/compliance Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Type Autosampler Vial Insert
Markeringssted No
Volumen (metrisk) Brugbar 200 μL
Til brug med (udstyr) 8 mm HPLC, GC Autosampler Vial
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.