Få mere at vide
Thermo Scientific™ SureSTART™ 2 ml glas 8-425 (8 mm) skruetop (U) HPLC & GC ampler, niveau 2
Beskrivelse
Vælg fra porteføljen af Thermo Scientific™ 8 mm ravfarvede hætteglas med skruetråd, der opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Disse prøvehætteglas med lav volumen er ideelle til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosamplerbakker. Vælg mellem flad eller konisk base for at maksimere restitutionen, der er nødvendig for injektioner med små prøver. Genanvendelige ærmer understøtter de krympede, forseglede hætteglas i den korrekte position i autosampler-karruseller eller i stativer og tillader bevægelse af hætteglassene som en enhed til injektionspositioner i både GC- og HPLC-autosamplere. Vælg mellem Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ , Chromacol™ mærker.
- Neutral Borosilicate-GOLD Grade glas er et glas med lav ekspansion og høj renhed med en ekstrem lav koncentration af aktive steder for at beskytte dine analytter mod uønskede interaktioner
- Præcisionsbearbejdede (glas eller PTFE) ærmer gør det muligt for hætteglassene at blive brugt i langt de fleste kommercielle autosamplere
Autosampler kompatibilitet*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Se den Thermo Scientific Katalog for kolonner og forbrugsvarer til autosampler-kompatibilitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Hætteglas med skruegevind, standardåbning |
| Diameter (metrisk) åbning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Stil | Skru gevindhætteglas med standardåbning |
| Volumen (metrisk) rest | <170 μL |
| Volumen (metrisk) Virker | 1.8 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.