Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8mm Amber Glass Screw Thread Vials
Artikelnummer. 11503690
Oversigt:
Gevindhætteglas med ID-patch, standardåbning
Gevindhætteglas med skrivelap
Hætteglas med skruegevind, standardåbning
Skruegevindhætteglas
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 11503690
Brand: Thermo Scientific™ 2SV(A)
Vælg mellem disse højkvalitets 8 mm ravfarvede glashætteglas, der opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia.
Vælg fra porteføljen af Thermo Scientific™ 8 mm ravfarvede hætteglas med skruetråd, der opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Disse prøvehætteglas med lav volumen er ideelle til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosamplerbakker. Vælg mellem flad eller konisk base for at maksimere restitutionen, der er nødvendig for injektioner med små prøver. Genanvendelige ærmer understøtter de krympede, forseglede hætteglas i den korrekte position i autosampler-karruseller eller i stativer og tillader bevægelse af hætteglassene som en enhed til injektionspositioner i både GC- og HPLC-autosamplere. Vælg mellem Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ , Chromacol™ mærker.
Choose the right vial for your needs
  • Neutral Borosilicate-GOLD Grade glass is a low expansion, high purity glass with an extremely low concentration of active sites to protect your analytes from unwanted interactions
  • Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Skruegevindhætteglas
Diameter (metrisk) åbning 8 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Farve Amber
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 2 mL
Volumen (metrisk) rest <170μL
Grundstil Flat Bottom
Volumen (metrisk) i alt 2 mL
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 500
Type Screw Thread Vial
Lukkestørrelse 8-425
Markeringssted Ja
Volumen (metrisk) Brugbar 1.5 mL
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.