Få mere at vide
Thermo Scientific™ 8mm Amber Glass Screw Thread Vials
Beskrivelse
Vælg fra porteføljen af Thermo Scientific™ 8 mm ravfarvede hætteglas med skruetråd, der opfylder alle krav i USA, EU og JPN Pharmacopia. Disse prøvehætteglas med lav volumen er ideelle til 6 mm, 7 mm og 8 mm autosamplerbakker. Vælg mellem flad eller konisk base for at maksimere restitutionen, der er nødvendig for injektioner med små prøver. Genanvendelige ærmer understøtter de krympede, forseglede hætteglas i den korrekte position i autosampler-karruseller eller i stativer og tillader bevægelse af hætteglassene som en enhed til injektionspositioner i både GC- og HPLC-autosamplere. Vælg mellem Thermo Scientific™ Premiere™ , National™ , Chromacol™ mærker.
- Neutral Borosilicate-GOLD Grade glass is a low expansion, high purity glass with an extremely low concentration of active sites to protect your analytes from unwanted interactions
- Precision-machined (glass or PTFE) sleeves allow the vials to be used in the vast majority of commercial autosamplers
Autosampler compatibility*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*See the Thermo Scientific Columns and Consumables Catalog for autosampler compatibility.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Gevindhætteglas med skrivelap |
| Diameter (metrisk) åbning | 8 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Farve | Amber |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Volumen (metrisk) rest | <170μL |
| Grundstil | Flat Bottom |
| Volumen (metrisk) i alt | 2 mL |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.