Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm aluminiumskrympeforsegling, sølv, centerhul, samlet septum
Artikelnummer. 11898961 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Rød
Blå Gennemsigtig, Hvid
Fløde, Rød
Klarlakkeret
Mørkeblå, Hvid
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11898961 Fløde, Rød Silikone/PTFE 1,5 mm Pakke med 1000
11818981 Beige, Rød Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11888971 Blå Gennemsigtig, Hvid Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11722418 Rød, Hvid Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11702418 Rød, Hvid Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11712418 Rød, Hvid Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11808981 Mørkeblå, Hvid Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11808971 Klarlakkeret PTFE Virginal 0,25 mm Pakke med 1000
11797557 Rød-orange, Klarhed Naturgummi/TEF 1 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11898961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Sørg for en sikker lækagebestandig tætning.
  • Aluminiumspakninger med formonterede septa
  • Sikre en sikker, lækagebestandig forsegling
  • Færdigmonterede hætter og septaer er praktiske og minimerer forurening ved håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Diameter (metrisk) åbning 4 mm
Farve Fløde, Rød
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Produkttype Crimp Cap