Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm aluminiumskrympeforsegling, sølv, centerhul, samlet septum
Artikelnummer. 11888971 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød
Blå Transparent, Hvid, White
Creme, Rød, Red
Klar lakeret
Mørkeblå, Hvid, White
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11888971
Sørg for en sikker lækagebestandig tætning.
  • Aluminum crimp seals with prefitted septa
  • Provide a secure leak-resistant seal
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Blå Transparent, Hvid, White
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Aluminum
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Type Crimp Cap