Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm aluminiumskrympeforsegling, sølv, centerhul, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød
Blå Transparent, Hvid, White
Creme, Rød, Red
Klar lakeret
Mørkeblå, Hvid, White
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Aluminum crimp seals with prefitted septa
- Provide a secure leak-resistant seal
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Diameter (metrisk) åbning | 4 mm |
| Farve | Mørkeblå, Hvid, White |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Aluminum |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Type | Crimp Cap |