Få mere at vide
Fisherbrand™ 8 mm aluminiumskrympeforsegling, sølv, centerhul, samlet septum
Artikelnummer. 11797557 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød
Blue Transparent, White
Clear Lacquered
Cream, Red
Dark Blue, White
Rød, Hvid
Rød-orange, Klarhed
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE Virginal
Silicone/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
0.25 mm
1 mm
1,3 mm
1.3 mm
1.5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11797557
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for en sikker lækagebestandig tætning.
  • Aluminiumskrympetætninger med præmonteret septa
  • Sørg for en sikker lækagebestandig tætning
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Farve Rød-orange, Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Materiale Aluminium
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Crimp Cap