Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 8MDP
Beskrivelse
8MDP is a potent equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) inhibitor (IC50 = 0.43 nM). Inhibits hENT1 and hENT2 uptake of [H3]uridine in K562 cells and K15NTD cells respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2′,2′′,2′′′-[[4,8-Bis(hexahydro-1(2H)-azocinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetrakisethanol |
| CAS | 29491-75-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Nucleoside Transporter Inhibitors |
| Molekylær formel | C28H48N8O4 |
| Formel vægt | 560.73 |
| Renhed | >98% |