Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 8MDP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18710508
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18710508 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18710508 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4588/10
Potent equilibrative nucleoside transporter (ENT) inhibitor
8MDP is a potent equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) inhibitor (IC50 = 0.43 nM). Inhibits hENT1 and hENT2 uptake of [H3]uridine in K562 cells and K15NTD cells respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2′,2′′,2′′′-[[4,8-Bis(hexahydro-1(2H)-azocinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetrakisethanol
CAS 29491-75-6
Mængde 10 mg
Mål Nucleoside Transporter Inhibitors
Molekylær formel C28H48N8O4
Formel vægt 560.73
Renhed >98%