Få mere at vide
(8E)-Dodecenyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-8-Dodecen-1-yl acetate |
| CAS | 38363-29-0 |
| Molekylær formel | C14 H26 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 8-Dodecen-1-ol, acetate, (8E)- (9CI), 8-Dodecen-1-ol, acetate, (E)-, (E)-8-Dodecen-1-ol acetate, (E)-8-Dodecen-1-yl acetate, (E)-8-Dodecen-1-yl acetate, (E)-8-Dodecenyl acetate, (E)-8-Dodecenyl acetate, trans-8-Dodecen-1-yl acetate, trans-8-Dodecenyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-14(2)15/h5-6H,3-4,7-13H2,1-2H3/b6-5+ |
| SMIL | CCC\C=C\CCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC navn | [(E)-dodec-8-enyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.36 |
| Formel vægt | 226.1933 |