Få mere at vide
(8E)-Dodecen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (8E)-Dodecen-1-ol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h4-5,13H,2-3,6-12H2,1H3/b5-4+ |
| Formel vægt | 184.1827 |