Få mere at vide
8Beta-Hydroxy-10-oxo-8,14-dihydrothebaine, TRC
Artikelnummer. 30391409
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30391409 2.5 mg 2.5mg
30390654 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30391409 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9508352.5MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155051-97-1
Molekylær formel C19H21NO5
Molekylvægt (g/mol) 343.37
Synonym (5alpha,8beta)-6,7-didehydro-4,5-epoxy-8-hydroxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-morphinan-10-one
IUPAC navn (4S,5R,7aR,12bS)-5-hydroxy-7,9-dimethoxy-3-methyl-1,2,4,4a,5,7a-hexahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-13-one
SMIL COC1=C[C@H](O)C2[C@@H]3N(C)CC[C@]24[C@H]1Oc5c(OC)ccc(C3=O)c45
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8beta-Hydroxy-10-oxo-8,14-dihydrothebaine
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO5/c1-20-7-6-19-13-9-4-5-11(23-2)17(13)25-18(19)12(24-3)8-10(21)14(19)15(20)16(9)22/h4-5,8,10,14-15,18,21H,6-7H2,1-3H3/t10-,14?,15-,18-,19+/m0/s1
Formel vægt 343.142