Få mere at vide
8Beta,14-Dihydroxy-7,8-dihydro Codeinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8beta-Hydroxyoxycodone |
| CAS | 23185-97-9 |
| Molekylær formel | C18 H21 N O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-8,14-dihydroxy-3-methoxy-17-methyl-, (5α,8β)-, Morphinan-6-one, 4,5α-epoxy-8,14-dihydroxy-3-methoxy-17-methyl- (8CI), (5α,8β)-4,5-Epoxy-8,14-dihydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one, 8β,14-Dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone, 8β,14-Dihydroxydihydrocodeinone, 8β-Hydroxyoxycodone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO5/c1-19-6-5-17-14-9-3-4-11(23-2)15(14)24-16(17)10(20)8-13(21)18(17,22)12(19)7-9/h3-4,12-13,16,21-22H,5-8H2,1-2H3/t12-,13+,16+,17+,18+/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc2C[C@H]3N(C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)C[C@H](O)[C@@]35O |
| IUPAC navn | (4R,4aS,5S,7aR,12bS)-4a,5-dihydroxy-9-methoxy-3-methyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.36 |
| Formel vægt | 331.142 |