missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
8Alpha-Amino-6-methylergoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8alpha-Amino-6-methylergoline |
| CAS | 59043-22-0 |
| Molekylær formel | C15H19N3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 8a-Amino-6-methylergoline, 6-Methyl-8α-aminoergoline I, (8α)-6-Methylergolin-8-amino, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergolin-8-amine deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3/c1-18-8-10(16)6-12-11-3-2-4-13-15(11)9(7-17-13)5-14(12)18/h2-4,7,10,12,14,17H,5-6,8,16H2,1H3/t10-,12+,14+/m0/s1 |
| SMIL | [H][C@]1([C@]2([H])C[C@H](N)CN1C)CC3=CNC4=C3C2=CC=C4 |
| IUPAC navn | (6aR,9S,10aR)-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.33 |
| Formel vægt | 241.16 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?