Få mere at vide
SHOWA™ 890 Uforet Viton™ Kemikaliebestandige butylhandsker
Beskrivelse
Ekstra tykke 14 tommer kemikalieresistente handsker giver modstand mod stærkt ætsende syrer. Butylgummibelægning er designet til håndtering af alifatiske og aromatiske kulbrinter, såsom benzen, toulen og xylen.
- Smedet med fluorelastomer gummi
- Butylgummi belægning
- Kulbrinte-resistent
- Uigennemtrængelig
- Underarmsbeskyttelse
- Modstandsdygtig over for stærkt ætsende syrer
- Glat overfladegreb giver øget følsomhed og taktilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Kat III CE 0299 |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Viton, Butyl |
| Produkttype | Chemical-resistant Gloves |
| Størrelse | 10 |
| Tykkelse (engelsk) | 28 mil. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.71 mm |
| EN388 Standard | EN 388:1020X |
| Vis mere |