Få mere at vide
SHOWA™ 890 Uforet Viton™ Kemikaliebestandige butylhandsker
Artikelnummer. 12900685
Skift visning
Størrelse:
10
8, Medium
9
Pakningsstørrelse:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12900685 9 1 par
17891191 8, Medium -
17801201 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12900685 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 89009L
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Ekstra tykke 14 tommer kemikalieresistente handsker giver modstand mod stærkt ætsende syrer. Butylgummibelægning er designet til håndtering af alifatiske og aromatiske kulbrinter, såsom benzen, toulen og xylen.
  • Smedet med fluorelastomer gummi
  • Butylgummi belægning
  • Kulbrinte-resistent
  • Uigennemtrængelig
  • Underarmsbeskyttelse
  • Modstandsdygtig over for stærkt ætsende syrer
  • Glat overfladegreb giver øget følsomhed og taktilitet
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) Kat III CE 0299
Applikationer Industrial
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Viton, Butyl
Produkttype Chemical-resistant Gloves
Størrelse 9
Tykkelse (engelsk) 28 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.71 mm
EN388 Standard EN 388:1020X
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER DFL
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Valset
Greb design Glat
Foring Uforet
Model- 890-09
Serie 890-serien
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.5 cm