Få mere at vide
84μ S/cm ledningsevne standard ved 25° C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16440614 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. 16440614
Brand: Reagecon CSKC8425
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vandbaseret standard
  • Testet af ISO 17025 akkrediteret testmetode
  • NIST sporbar
  • Lav temperaturvariationskoefficient
  • Garanteret stabilitet gennem hele holdbarheden selv efter åbning af flasken
  • Nøjagtighed: 84μ S/cm± 1 %
Tekniske data
Emballage HDPE flaske
Sporbarhed til NIST Yes
Fysisk form Væske
Til brug med (udstyr) Conductivity Meter
Mængde 250 ml